Learn More
Indium(III) oxide, 99.994% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11341918
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Indium(III) oxide is used as a chemical reagent and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1312-43-2
Molecular Formula In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
MDL Number MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Especificaciones
Melting Point 850° volat.
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.994% (Metals basis)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 277.64
Odor Odorless
Density 7.18
Chemical Name or Material Indium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado