Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ Select nº 1
Un ARNic de contrôle négatif non ciblant avec les mêmes modifications chimiques pour une efficacité accrue comme dans les autres ARNic Silencer™ Select.
Marque: Invitrogen™ 4390844
776.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
Description
Silencer Select Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
- Un ARNic de contrôle négatif non ciblant avec les mêmes modifications chimiques pour une efficacité accrue comme dans les autres ARNic Silencer™ Select
- Contrôles d’ARNic validés pour l’optimisation des expériences d’ARNic
- Contrôle positif GAPDH testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Fonctionnellement prouvé par contrôles négatifs comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
- Comprend des modifications Silencer™ Select pour une spécificité optimisée
- Pour utilisation dans des cellules humaines, de souris et de rat
- Dès réception, conserver les pARNi dans un congélateur sans givrage à une température inférieure ou égale à -20°C
Que sont les ARNic Silencer™ Select ?
- Les ARNic Silencer™Select sont nos ARNic de dernière génération
- Ces ARNic incorporent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNic, des algorithmes de prédiction des effets hors cible et des modifications chimiques pour donner des ARNic d’une efficacité, puissance et spécificité inégalées
- Cela entraîne moins d’expériences infructueuses en raison d’un mauvais silençage et des données phénotypiques plus propres et plus uniformes
ARNic de contrôle négatif Silencer™ Select
- Les ARNic de contrôle négatif sont des ARNic avec des séquences qui ne ciblent aucun produit génétique
- Ils sont essentiels pour déterminer les effets de l’administration d’ARNic et pour fournir une ligne de base pour comparer les échantillons traités par ARNic
- Ces ARNic de contrôle négatif ont été testés par analyse microarray et ont démontré des effets minimaux sur l’expression génétique
- En outre, ces deux contrôles ont été testés lors de dosages cellulaires à plusieurs paramètres et il a été démontré qu’ils n’avaient pas d’effets importants sur la prolifération et la viabilité cellulaires, ni sur la morphologie des lignées cellulaires testées
Spécification
L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à -20°C. | |
siARN | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
40 nmol |
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Température ambiante |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.