Learn More
Hydrofluoric acid, ACS reagent, 48-51% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-21495 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name hydrogen fluoride
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Colore Colorless
Nota nome 48.0-51.0%
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 105.0°C
Densità 1.1500g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 0.5ppm max.
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.15
Quantità 25 g
Formula lineare HF
Forma fisica Liquid
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 20
Percent Purity 48.0 to 51.0%
Grado Reagente ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato