Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based), Honeywell™ Fluka™
Titrating agent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Merk:  Honeywell-Hydranal 34732-500ML
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 15694370
  • 62.35 /
Beschrijving
Beschrijving
Advantages of Hydranal two-component reagents:
  • High titration speed
  • Ideal accuracy for small amounts of water
  • High buffer capacity
  • Exact and stable titer
  • E-type reagents: reduced toxicity compared to methanol
  • Long shelf life (three years for titrants, five years for solvents)
Improved Composition
In two-component reagents the Karl Fisher reactants are separated into two solutions: the titrant and the solvent. Hydranal-Titrant contains iodine dissolved in an alcohol with a precisely defined concentration. Hydranal-Solvent is an alcoholic solution of sulfur dioxide and imidazole. The alcohol is either methanol for standard reagents or ethanol for E-type reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
HYDRANAL™-Titrant 5 E
12°C (53.6°F)
64-17-5, 7553-56-2, 68007-08-9
0.89g/mL
500 mL
UN1170
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
SDS
Documentatie
Documentatie