Learn More
HO-1/HMOX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | HO-1/HMOX1 |
---|---|
Concentration | 0.39 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877253
|
Proteintech
10701-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867253
|
Proteintech
10701-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Heme oxygenase (HO) is a microsomal enzyme that catalyzes the oxidation of heme to the antioxidant molecules, biliverdin and carbon monoxide. HO consists of two homologous isozymes, an inducible HO-1 and a constitutively expressed HO-2. HO-1 is induced by a wide variety of stimuli including conditions of oxidative stress, inflammatory agents, transforming growth factor beta and heat shock. The increase in expression of HO-1 is thought to be a cellular defense mechanism against oxidative stress since elevated HO could eventually generate more bilirubin, an anti-oxidant.Spécification
HO-1/HMOX1 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P06762, P09601, P14901 | |
15368, 24451, 3162 | |
HO-1/HMOX1 Fusion Protein Ag1190 | |
Primary | |
-20°C | |
HMOX1 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
bK286B10, heme oxygenase (decycling) 1, Heme oxygenase 1, HMOX1, HO, HO 1, HO1, HSP32 | |
HMOX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit