Learn More
Graphite conductive adhesive, aqueous based, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15411817
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
30 g
missing translation for 'unitSize'
30g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Black
Density 1.16g/cm3 at 20°C
Ignition Point 455°C (851°F)
Odor Sweet
MDL Number MFCD01866817
Quantity 30 g
Vapor Pressure 23 hPa at 20°C
Chemical Name or Material Graphite conductive adhesive, Aqueous based
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato