Learn More
Étl. de plasma à l’or Solution, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
394.00€ - 1605.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322318
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014392.AD
50 mL
394.00€
50mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11312318
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014392.AE
100 mL
581.00€
100mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11400430
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014392.AP
500 mL
1605.00€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Gold, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30050
[Au]
Au
MFCD00003436
23985
or
Spécification
Gold
Characteristic
Au
Immiscible with water
[Au]
196.97
CHEBI:30050
7440-57-5
Liquide
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
23985
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis