Learn More
Liebherr™ GKv 5710 Model GN 2/1 Refrigerator
Code produit. 10452468 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
583 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type Réfrigérateur à usage général
Capacité (métrique) 583 l
Gamme de températures 1°C à 15°C
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte SwingLine
Côté charnière Droite
Étagères 6
Capacité (métrique) d’étagère 60 kg
Matériau de la hotte Plastique
Affichage Digital
Couleur White
Type de contrôle Electronic
Comprend 6 Shelves
Dégivrage Automatique
Couvercle Yes
Modèle GKv 5710
Dimensions (P x l x H) extérieures 186.4 H x 75 W x 75 Dcm
Dimensions (P x l x H) intérieures 58.1 x 65 x 151 cm
Profondeur (métrique) extérieure 75 cm
Profondeur (métrique) intérieure 58.1 cm
Hauteur (métrique) extérieure 186.4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 151 cm
Largeur (métrique) extérieure 75 cm
Largeur (métrique) intérieure 65 cm
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 - 240 V 50 Hz 1 A 100 w
Fréquence 50 Hz
Puissance 100 w
Consommation d’énergie 2.152kWh/24 hr.
Tension du système de réfrigération 220 to 240V
Poids à l’expédition (métrique) 96 kg
Poids (métrique) 89 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis