Learn More
Liebherr™ Forced-air Refrigerator, model GKv 4360
Code produit. 11996229 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
434 l
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Use these refrigerators for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ Forced-air Refrigerators feature a spark free interior with plastics coated containers.
  • Stainless steel refrigerator
  • Stainless steel door with interchangeable hinges
  • Ergonomic handle
  • Optical and acoustical warning signal
  • External digital temperature display
  • Electronic control system
Spécification
Type Réfrigérateur à usage général
Capacité (métrique) 434 l
Gamme de températures 1°C à 15°C
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte SwingLine
Côté charnière Droite
Étagères 6
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Matériau de la hotte Plastique
Affichage Digital
Type de contrôle Electronic
Comprend 6 Shelves
Dégivrage Automatique
Couvercle Yes
Modèle GKv 4360
Dimensions (P x l x H) extérieures 190 H x 60 W x 68 Dcm
Dimensions (P x l x H) intérieures 48 x 47.5 x 168.8 cm
Profondeur (métrique) extérieure 68 cm
Profondeur (métrique) intérieure 48 cm
Hauteur (métrique) extérieure 190 cm
Hauteur (métrique) intérieure 168.8 cm
Largeur (métrique) extérieure 60 cm
Largeur (métrique) intérieure 47.5 cm
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 - 240 V 50 Hz 1.5 A 100 w
Fréquence 50 Hz
Puissance 100 w
Consommation d’énergie 2.031kWh/24 hr.
Tension du système de réfrigération 220 to 240V
Poids à l’expédition (métrique) 78 kg
Poids (métrique) 72 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis