Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-pipetten
GREENER_CHOICE
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
Merk:  Gilson™ F123771
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10255592
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Specifieke pipet met vast volume zorgt voor betrouwbare en consistente resultaten
  • Volume kan worden aangepast door gebruikers in het laboratorium voor vloeistoffen met hoge dichtheid en viskeuze vloeistoffen
  • Mechanisme met één enkel volume biedt een voordelig alternatief voor klinische diagnose, kwaliteitscontrole en routinematig testen
Maximaal toegestane fouten volgens Gilson zijn alleen gegarandeerd wanneer PIPETMAN-pipetten worden gebruikt met de aanbevolen Gilson PIPETMAN-puntjes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
±0.1 μl
D200-, DF30ST punt
Blue
D200, DF30ST Tip
F5
Non-sterile
5 μl
Stainless Steel piston and PVDF handle
4.25 in.
12.48 in.
1.42 in.
Certified Quality
GLP
Autoclavable
Reusable
Polypropylene
1
Fixed Volume Pipette
D200-, DF30ST punt
3 Years
10.8 cm
31.7 cm
3.6 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen