Learn More
Gallium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11326178
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13780-42-2 | Ga2O12S3 | 427.61 g/mol
Gallium(III) sulfate hydrate is used in the preparation of other gallium compounds such as gallium oxide. It is supported on silica gel act as a solid acid catalyst, which is employed as a heterogeneous catalyst for the esterification of p-hydroxybenzoic acid and heptanol to give n-heptyl p-hydroxybenzoate. On reacting with strong acid cation ion exchange resin, it exhibits excellent catalytic activity, which is used for synthesizing amyl hexanoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13780-42-2
Molecular Formula Ga2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 427.61
MDL Number MFCD00149725
InChI Key UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 16213072
IUPAC Name digallium;trisulfate;hydrate
SMILES [Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Melting Point 105°C to 110°C
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 50 g
Solubility Information Slightly soluble in water and acid.
Formula Weight 427.62 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.860 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Gallium(III) sulfate hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt