Learn More
Gallium(III) nitrate solution, Ga 9-10% w/w, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355807
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
Gallium(III) nitrate solution, is used as the material for producing gallium salts and for scientific research and chemical reagent. It is also used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 13494-90-1
Molecular Formula GaN3O9
Molecular Weight (g/mol) 255.735
MDL Number MFCD00011016
InChI Key CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt
PubChem CID 61635
IUPAC Name gallium;trinitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Specifica
Physical Form Liquid
Quantity 50 g
UN Number UN3218
Solubility Information It is soluble in water.
Formula Weight 255.73
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ga 9 to 10% w/w
Chemical Name or Material Gallium (III) nitrate solution
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato