Learn More
G3BP1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E4A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène G3BP1
Clone 1E4A2
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16868405
Afficher les documents
Proteintech
66486-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16858405
Afficher les documents
Proteintech
66486-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
May be a regulated effector of stress granule assembly. Phosphorylation-dependent sequence-specific endoribonuclease in vitro. Cleaves exclusively between cytosine and adenine and cleaves c-myc mRNA preferentially at the 3′UTR. ATP- and magnesium-dependen
Spécification
Spécification
G3BP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G3BP, G3BP 1, G3BP1, HDH VIII
G3bp1
IgG1
Protein G
Antibody
1E4A2
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Mouse, Rat, Human, Pig
P97855, Q13283
100513766, 10146, 171092, 27041
G3BP1 Fusion Protein ag3728
Primary
-20°C
G3BP1
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis