Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur à air forcé
Code produit. 15184239 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1427 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces réfrigérateurs pour le stockage général en laboratoire des échantillons pharmaceutiques thermosensibles. Les réfrigérateurs à air forcé Liebherr™ sont équipés de clayettes et de récipients intérieurs en acier nickel-chrome.
Refroidisseurs de laboratoire avancés
  • Régulation électronique de la température pour une stabilité maximale de la température
  • Panneau de commande à affichage numérique avec alarmes sonores et visuelles de haute température et d’ouverture de la porte
  • Refroidissement rapide après ouverture de la porte grâce au réfrigérant écologique
  • Thermostat de sécurité “antigel” et dégivrage automatique avec plateau de récupération
Conçu pour un fonctionnement durable et efficace
  • Fabriqué avec une isolation en PU haute densité
  • Cuves ABS avec options de sécurité ATEX
  • Structure en acier traité à l’époxy, avec portes avant solides en verre
  • Vaste gamme de tailles, des unités de paillasse aux unités haute capacité
  • Portes réversibles avec verrou pour un stockage sûr des articles précieux
Spécification
Capacité (métrique) 1427 L
Gamme de températures -2°C à +16°C
Réfrigérant R290
Modèle de porte Porte à fermeture automatique
Door Material Stainless Steel door/lid
Étagères 9
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Intérieur Chrome-Nickel-Steel interior containers
Couleur Acier inoxydable
Garantie 2 ans
Dégivrage Automatique
Modèle GKPV1490
Dimensions (L x l x H) extérieures 2150 × 1430 × 830 mm (H × L ×P)
Profondeur (métrique) intérieure 650 mm
Hauteur (impériale) intérieure 61 in
Hauteur (métrique) intérieure 1550 mm
Largeur (métrique) intérieure 1240 mm
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 197 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis