Learn More
Fisherbrand™ Flask Clamp for Shaking Incubators
Fisherbrand™ Flask Clamp is designed to be used with a shaking incubator and can hold a variety of flask sizes.
Marca:  Fisherbrand™ H1000-MR-1000
74.89 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16373226
  • 126.00€ / Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 09-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Constructed of stainless steel
  • For use with shaking incubators
  • Designed to hold flasks
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL Flasks
Stainless Steel
1 Ea.
Flask Clamp
16313226
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado