Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Multichannel Pipettes
Reduce the force needed to eject multiple tips with our innovative soft-touch tip ejection, one of many ergonomic features of these highly accurate and precise pipettes.
Marca:  Thermo Scientific™ 4661060
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11837421
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reduce the force needed to eject multiple tips with our innovative soft-touch tip ejection, one of many ergonomic features of theThermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Multichannel Pipette. As with the single-channel Finnpipette F1 pipettes, the AVG mechanism ensures a high level of accuracy and precision. In addition, in the low volume models the super blow-out function ensures accurate dispensing for even the lowest volumes.
  • Antimicrobial surface: Silver (Ag) ions create a surface that inhibits growth of bacteria, microbes, and fungus
  • Easy “set and forget” lock mechanism to adjust volume
  • Pipetting button rotates freely when not in locking position
  • Finger rest can be adjusted 120° for optimal pipetting position
  • Light, smooth pipetting action enables better results over longer pipetting periods
  • Super blow-out piston with volumes of 50μL and below ensures delivery of micro-size drops
  • Patented soft-touch tip ejection minimizes the force needed for tip ejection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da +/-5 a 1.3%
12 canali
FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 200 External
12
Pipette
0.2 µl
Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
Giallo
F1
Finnpipette™ F1
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 0.5%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.