Learn More
Fetuin-A Mouse anti-Human, Clone: 1F6B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66094-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867655
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Human special AT-rich sequence-binding protein-2 (SATB2) is a nuclear matrix/scaffold-associated region DNA-binding protein. Like its homolog SATB1, SATB2 selectively binds double-stranded, special AT-rich DNA sequences, but is expressed primarily in a subset of postmitotic, differentiating neurons in the neocortex. Mice deficient in SATB exhibit craniofacial abnormalities and defects in osteoblast differentiation and function. SATB2 also interacts with and enhances the activity of Runx2 and ATF4, two transcription factors that regulate osteoblast differentiation, indicating that SATB2 acts as a molecular node in a transcriptional network regulating skeletal development and osteoblast differentiation. Recent experiments have shown that SATB2 interacts with histone deacetylase 1 and metastasis-associated protein 2, two proteins that are involved in chromatin remodeling, suggesting that SATB2 may also be involved in mediating epigenetic influences during cortical development.
Spécification
Spécification
Fetuin-A
Monoclonal
0.96 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02765
AHSG
Fetuin-A Fusion Protein Ag10073
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
1F6B9
Unconjugated
AHSG
A2HS, AHS, AHSG, alpha 2 HS glycoprotein, Alpha 2 Z globulin, Ba alpha 2 glycoprotein, FETUA, Fetuin A, HSGA
Mouse
Protein A
RUO
197
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis