Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Points clés
- Séparation rapide (8 à 14 minutes)
- Distance de séparation courte (10 à 20 mm)
- Bandes nettes, tailles et quantités de fragments faciles à mémoriser
- Prête à l’emploi : prémélange avec colorant de charge
- Fournie avec la solution de colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
Type de gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Bleu de bromophénol |
Type de produit | Échelle d’ADN |
Prêt à charger | Oui |
Plage de dimensions | 50 bp à 1500 bp |
Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
Concept écologique | Emballage durable |
Gamme de produits | FastRuler |
Quantité | 2 x 500 μL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.