Learn More
Excelta™ Excelta™ precisiepincet met rechte stevige, medium uiteinden
Precision Tweezers feature strong tips for long life.
23.03
Specificatie
Producttype | Elektronisch pincet |
---|---|
Hoeveelheid (aantal per doos) | Elk |
Hoogte (Engels) lichaam | 0.015 in. |
Hoogte (metrisch) lichaam | 0.03 cm |
Breedte (Engels) lichaam | 0.32 in. |
Productcode | Merk | Ontwerp | Lengte (metrisch) | Materiaal | Nauwkeurigheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Ontwerp | Lengte (metrisch) | Materiaal | Nauwkeurigheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
11723266
![]() |
Excelta™
00D |
00D | 12.06 cm | Koolstofstaal | Hoog |
23.03
|
|
||
Beschrijving
Strong tips for long life
- Anti-magnetic stainless steel or Carbon Steel
Specificatie
Elektronisch pincet | |
0.015 in. | |
0.32 in. |
Elk | |
0.03 cm | |
0.8 cm |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title