Learn More
Europium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11371029
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
CAS: 100587-95-9 | EuN3O9 | 337.98 g/mol
Europium(III) nitrate hydrate is widely used as dopant and used in the preparation of europium-doped hafnium and europium doped gadolinium oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100587-95-9
Molecular Formula EuN3O9
Molecular Weight (g/mol) 337.98
MDL Number MFCD00149700
InChI Key GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium iii nitrate hydrate, acmc-1c6y6, eu.3no3.h2o, europium trinitrate monohydrate, europium 3+ hydrate trinitrate, europium 3+ ion hydrate trinitrate, nitric acid,europium 3+ salt, hydrate 9ci
PubChem CID 57346089
SMILES [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 85°C
Color Colorless to Pink
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 5 g
UN Number UN1477
Merck Index 14,3904
Solubility Information Highly soluble in water.
IUPAC Name europium(3+);trinitrate;hydrate
Formula Weight 337.97 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Assay (REO)
Chemical Name or Material Europium(III) nitrate hydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato