Learn More
Merck Adaptateur pour aérosol, Luer Slip à 1/4 po. – tuyau de dia. int. 3/8 po.
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
:
Adaptateur pour aérosol
Description
Millipore dispose d’une large sélection de raccords, adaptateurs, vannes, jauges et tubulures pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300.Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 po, 2 po, etc. Les raccords TC de1 1/2 po permettent de raccorder des tubes de 1 po ou 1 1/2 po de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2 po permettent de raccorder uniquement des tubes de 2 po de diamètre extérieur.
Spécification
Spécification
Connecteurs | 0,25 à 0,37 po. de dia. int. Tuyau |
À utiliser avec (équipement) | Porte-filtres à membrane pour moniteur d’analyse des aérosols Millipore ou Swinnex™ de 47 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour connecter la source de vide à n’importe quel support de filtre à membrane de 47 mm pour moniteur d’analyse des aérosols Millipore ou Swinnex™ |
Comprend | Adaptateur pour aérosol, Luer-Slip à 1/4 po. 3/8 po. dia. int. tuyau, acier inoxydable |
Type | Kits ou fournitures d’analyse environnementale |
Diamètre (impériale) intérieur | 0,25 in |
Diamètre (métrique) intérieur | 0,63 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu