Learn More
EDTA Disodium Salt Dihydrate, 99-101.0%, MB Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7082749 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
500g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Chelating agent used in many enzyme buffers and as enzyme inactivator at high concentrations
Chelating agent used in many enzyme buffers and as an enzyme inactivator at high concentrations.
Stock Solution (0.5M):
  • 186.1 gm EDTA
  • H2O to 800 ml
  • Titrate with approximately 20 gm of NaOH pellets to pH 8.0.
  • Bring solution to 1 liter with water and sterilize by autoclaving.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Molecular Formula C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.238
MDL Number MFCD00150037
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Melting Point 248°C (decomposition)
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 100 g
Beilstein 3900609
Formula Weight 372.24
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grade Molecular Biology
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato