Learn More
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049523
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
Dysprosium Aceate has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and Dysprosium Metal halide lamp. High purity of Dysprosium Aceate is used in electronics industry as an antireflection coating in photoelectric devices. Dysprosium is used in conjunction with vanadium and other elements, in making laser materials and commercial lighting. Dysprosium and its compounds are highly susceptible to magnetization, they are employed in various data-storage applications, such as in hard disks. It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15280-55-4
Formula molecolare C6H17DyO10
Molecular Weight (g/mol) 411.69
Numero MDL MFCD00013033
InChI Key SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Peso formulazione 411.68 (339.62 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton™
Odore Odorless
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato