Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond plat DURAN™, col étroit, avec rebord perlé
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 ml
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
3 000 ml
4 000 ml
500 ml
50 ml
5 000 ml
6 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
- La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) de la base | 51 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Chauffage ; volumes 20 000, 3 000 et 5 000 ml non DIN ISO |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu