Learn More
DNAJB5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16453-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16886074
  • 145.00€ / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
DNAJB5 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 protein family. For background information on the DNAJ family.
Spezifikation
Spezifikation
DNAJB5
Polyclonal
Unconjugated
DNAJB5
DNAJB5, Heat shock protein cognate 40, Heat shock protein Hsp40 2, Heat shock protein Hsp40 3, Hsc40, KIAA1045
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
25822, 313811, 56323
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75953, O89114
Dnajb5
DNAJB5 Fusion Protein Ag9341
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt