Läs mer
3M™ Disposable Maintenance-Free Half Mask Respirator, 4000 Series
Produktkod. p-8001318
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Förpackningsstorlek
Each
Cartridge Type:
FFABEK1P3 R D
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Offers reliable respiratory protection against a range of gases, vapors, and particulates. The 3M Disposable Maintenance-Free Half Mask Respirator can be used until damaged, particulate filters clog, gas filters become saturated or after one month.
Simple, lightweight, well-balanced respirator offers reliable respiratory protection against a range of gases, vapors, and particulates.
  • No parts assembly or maintenance required
  • Unique bonded carbon technology allows the respirator to sit close to the face
  • Low profile design allows the respirator to fit under many other types of protective equipment, providing an undisturbed field of vision and a more comfortable worklife
  • Exhalation valve centrally positioned for effective removal of heat and moisture
  • Can be used until damaged, particulate filters clog, gas filters become saturated or after one month
Respiratory protection against:
  • Fine dusts
  • Oil and water based mists
  • Organic gases or vapours with good warning properties and boiling point above 65°C
Approved to:
  • EN 405:2002
  • Maximum usage limitations:
  • Gases/vapours: APF - 10 x WEL
  • Particulates: APF - 20 x WEL
  • CE marked 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.