Learn More
IKA™ DB 5.8 Block
Marca: IKA™ 0004470200
120.77 EUR valid until 2025-07-31
Use promo code "24075" to get your promotional price.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Vials (28 mm) | |
Block | |
51 mm | |
45 mm |
6 | |
95 mm | |
76 mm | |
28.8 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido