Learn More
D(-)-Glutamic acid, 99+%
Codice prodotto. p-138096 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6893-26-1
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00063112
InChI Key WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC Name (2R)-2-aminopentanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Glutamic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 200.0°C to 202.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H9NO4
Formula lineare HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4505
Condizione di rotazione specifica − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Rotazione specifica − 31.30
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Peso formulazione 147.13
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • D(-)-Glutamic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato