Learn More
COXIV Mouse anti-Human, Clone: 2A7B2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66110-1-IG-150UL
Code produit. 16877685
  • 189.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody is specific to COX4I1 and do not cross reacts with COX4I2.
Cytochrome c oxidase (COX) is the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain. It is a multi-subunit enzyme complex that couples the transfer of electrons from cytochrome c to molecular oxygen and contributes to a proton electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane. The complex consists of 13 mitochondrial- and nuclear-encoded subunits. The functions of the nuclear-encoded subunits are unknown but they may play a role in the regulation and assembly of the complex. COX4 (COX4I1) is one of the nuclear-coded polypeptide chains of cytochrome c oxidase, the terminal oxidase in mitochondrial electron transport.
Spécification
Spécification
COXIV
Monoclonal
1.53 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P13073
COX4I1
COXIV Fusion Protein Ag20551
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2A7B2
Unconjugated
COX4I1
COX IV 1, COX4, COX4I1, COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1 mitochondrial
Mouse
Protein A
RUO
1327
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis