Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated IBA1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech CL488-10904-20UL
129.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The IBA1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IBA1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IBA1 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Spécification
IBA1 | |
Polyclonal | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
RUO | |
199 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
Liquid |
Immunofluorescence | |
1000 μg/mL | |
AIF-1; IBA1; IRT-1 | |
Recombinant Protein | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Conjugated Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu