Learn More
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina
Product Code. p-7059903
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
25g
500g
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Name Note On alumina
Color Blue
Physical Form Trilobe Extrudate
Quantity 25 g
MDL Number MFCD01074445
UN Number UN3077
Solubility Information Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
Odor Odorless
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.