Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE21410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Racks sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Diese Racks sind für Boxen halber Größe mit 5 x 5 Gitter vorgesehen
- Max. Stellfläche von 83 x 83 mm
Spezifikation
Boxen (9) | |
9 | |
83 x 83 x 500 mm |
Edelstahl | |
Kryo-Tiefkühlgeräte | |
50 mm (Box) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur