Learn More
CHST14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17749-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867704
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of dermatan sulfate. Plays a pivotal role in the formation of 4-0-sulfated IdoA blocks in dermatan sulfate. Transfers sulfate to the C-4 hydroxyl of beta1,4-linked GalNAc that is substituted with an alpha-linked iduronic acid (IdoUA) at the C-3 hydroxyl. Transfers sulfate more efficiently to GalNAc residues in -IdoUA-GalNAc-IdoUA- than in -GlcUA-GalNAc-GlcUA-sequences. Has preference for partially desulfated dermatan sulfate. Addition of sulfate to GalNAc may occur immediately after epimerization of GlcUA to IdoUA. GlcUA to IdoUA. Appears to have an important role in the formation of the cerbellar neural network during postnatal brain development.
Spécification
Spécification
CHST14
Polyclonal
Unconjugated
CHST14
CHST14, D4ST 1, D4ST1, Dermatan 4 sulfotransferase 1, HD4ST, hD4ST1, HNK1ST
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
113189, 691394, 72136
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q80V53, Q8NCH0
Chst14
CHST14 Fusion Protein Ag12014
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis