Learn More
Chromium pieces, electrolytic, 6mm & down, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Product Code. p-7048321
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-47-3
Molecular Formula Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
MDL Number MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Tekniske data
Quantity 25 g
Odor Odorless
Particle Size 6mm & down
Assay Percent Range 99.99% (metals basis)
Form Pieces
Percent Purity 99.997%
Grade Puratronic™
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Chromium pieces, Electrolytic
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.