Learn More
Chromium(III) nitrate nonahydrate, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317297
Click to view available options
Quantity:
25 g
250 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Use As a Catalyst, Corrosion Inhibitor, in Textile Printing
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-02-8
Molecular Formula CrN3O9
Molecular Weight (g/mol) 238.01
MDL Number MFCD00149659
InChI Key PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC Name chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spezifikation
Melting Point 60°C
Color Purple
Physical Form Crystalline
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 98.5%
Solubility Information Soluble in water and alcohol.
Formula Weight 400.14 (238.01 Anhydrous)
Odor Odorless
Appearance Purple crystalline
Chemical Name or Material Chromium(III) nitrate nonahydrate, nonahydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt