Learn More
Chromium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313877
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
CAS: 10025-73-7 | CrCl3
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. It is used as a catalyst, for organic synthesis, for manufacturing dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-73-7
Molecular Formula CrCl3
MDL Number MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Specifications
Melting Point ∽1150°C
Color Violet
Physical Form Flakes
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.9% (Metals basis)
Solubility Information Soluble in alcohol,water.
Formula Weight 158.35
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.87
Chemical Name or Material Chromium(III) chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt