Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox N Polypropylene SPE Column
Brand:  Macherey-Nagel™ 730139
173.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10469361
  • 178.00€ / Pack of 30
Only null left
In Stock
Specifications
6 mL
1 g
60 to 150 μm
Solid Phase Extraction Column
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond Alox N
150 m2/g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt