Learn More
Agilent BioTek Zellkultur-Petrischalenadapter für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
Zur Verwendung mit Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte.
Marke: Agilent BioTek 1222240
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen
Spezifikation
Zellkultur-/Petrischalenadapter | |
Multifunktionslesegerät für die Bildgebung | |
Schalendurchmesser: 38,7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur