Learn More
CD42b Rabbit anti-Human, Porcine, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CD42b
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16830804
Afficher les documents
Proteintech
12860-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16820804
Afficher les documents
Proteintech
12860-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
CD42b is a platelet activation marker involved in the process of coagulation as an aggregating factor. It interacts with extracellular matrix as well as with adhesion molecules. CD42b expression and activation seems to be regulated by VEGF and PDGF. CD42b composes together with GPIb beta, GPIX and GPV the GPIb-IX-V receptor complex critical in the process of platelet-rich thrombus formation by tethering the platelet to a thrombogenic surface. CD42b binds to von Willebrand factor (VWF) exposed at a site of vascular injury, as well as to thrombin, coagulation factors XI and XII, high molecular wight kininogen, TSP-1, integrin Mac-1 and P-selectin. The extracellular domain of CD42b by its interactions also contributes to metastasis. Further, CD42b antigen is expressed on platelets and on megakaryocytes in bone marrow. Several polymorphisms and mutations have been described in the CD42b, some of which are the cause of Bernard-Soulier syndromes and platelet-type von Willebrand disease.
Spécification
Spécification
CD42b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Pig
P07359
100515052, 2811
CD42b Fusion Protein Ag3893
Primary
-20°C
GP1BA
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BSS, CD42b, CD42b alpha, GP1B, GP1BA
GP1BA
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis