Learn More
CCDC92 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 27192-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.Spécification
CCDC92 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CCDC92 | |
CCDC92, Limkain beta 2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
100036765, 215707, 80212 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.17 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q53HC0, Q8VDN4 | |
CCDC92 | |
CCDC92 Fusion Protein Ag25606 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu