Learn More
CCDC85B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CCDC85B |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838354
|
Proteintech
18282-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16828354
|
Proteintech
18282-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DIPA functions as a transcriptional repressor. It may inhibit the activity of CTNNB1 in a TP53-dependent manner and thus regulate cell growth. It may function in adipocyte differentiation, negatively regulating mitotic clonal expansion.Spécification
CCDC85B | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q15834, Q6PDY0 | |
11007, 240514 | |
CCDC85B Fusion Protein Ag13129 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC85B |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CCDC85B, Delta interacting protein A, DIPA | |
CCDC85B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit