Learn More
Calcium trifluoromethanesulfonate, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11359277
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 55120-75-7 | C2CaF6O6S2 | 338.204 g/mol
Calcium trifluoromethanesulfonate is used for aminolysis of epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55120-75-7
Molecular Formula C2CaF6O6S2
Molecular Weight (g/mol) 338.204
MDL Number MFCD00143911
InChI Key PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
PubChem CID 2734307
IUPAC Name calcium;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Melting Point (decomposition)
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Linear Formula Ca(OSO2CF3)2
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 338.21
Percent Purity ≤99%
Chemical Name or Material Calcium trifluoromethanesulfonate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt