Learn More
Calcium acetate hydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Product Code. p-7049125
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Calcium acetate has been utilized in the crystallization of proteins, such as human annexin II and the bacterial heme oxygenase (Hmu O), and of a complex of human CDK6 with a virus-encoded cyclin. It has been used in the manufactureof metallic soaps and synthetic resins, in lubricants as a corrosion inhibitor, and as a mordant in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114460-21-8
Molecular Formula C4H6CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.17
MDL Number MFCD00012448
InChI Key VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium diacetate
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Melting Point (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Solubility Information Soluble in water. Slightly soluble in methanol,hydrazine insoluble in acetone,ethanol and benzene.
Formula Weight 158.17 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9965%
Grade Puratronic™
Sensitivity Hygroscopic
Density 1.5 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Calcium acetate hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt