Learn More
Cadmium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11349347
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-79-6
Molecular Formula CdF2
Molecular Weight (g/mol) 150.41
MDL Number MFCD00010919
InChI Key LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name cadmium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Cd++]
Specifications
Boiling Point 1758°C
Melting Point 1100°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
UN Number UN2570
Merck Index 14,1619
Formula Weight 150.4
Percent Purity 99.99%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Density 6.64g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cadmium fluoride
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt