Learn More
Consort Analyseurs C3010/C3030 multiparamètres à double canal
Deux canaux indépendants pour toutes les mesures. Les analyseurs Consort C3010/C3030 multiparamètres à double canal sont des instruments de paillasse à paramètres complets avec un matériel de mesure unique pour chaque canal, des entrées de température séparées, un enregistrement de données et une interface USB/RS232 pour la connexion/contrôle par un PC.
Marque: Consort C3030T
Description
- Instrument multicanal sur lequel il est possible d’effectuer jusqu’à 2 mesures simultanément (2 x/s)
- Instrument multiparamètre pour le pH, les mV, la conductivité, la résistivité, la salinité, les TDS, l’oxygène dissous, la température, les ions (3030 uniquement) et la pression de l’air
- Aucune interférence entre les électrodes de pH/ d’ORP / des ions et les électrodes de conductivité dans la même solution
- Tableaux d’étalonnage personnalisés pour les relations tampon / étalon / température (depuis le menu de l’instrument ou le PC)
- Grand écran affichant 2 canaux en même temps, y compris la température et la date / l’heure
- Indicateur de stabilité garantissant la visualisation lorsque la mesure s’est stabilisée
- Algorithme de stabilité offrant des mesures stables et permettant de détecter les changements rapides
- Connecteurs BNC plaqués or acceptant chacun des électrodes différentes ; le placage or empêche la corrosion
- Fonction de mise en attente permettant de geler l’affichage
- Résolution sélectionnable pour des mesures plus stables des mV, du pH et de l’OD
- Verrouillage de la place pour les mesures de conductivité
- Système d’aide intégré pour aider les utilisateurs à suivre toutes les étapes d’étalonnage et d’utilisation
- Compensation capacitive pour éliminer les composants capacitifs des électrodes / câbles à faibles conductivités
- Interface USB isolée galvanique éliminant les effets des boucles de mise à la terre lorsqu’elle est connectée à un PC
- Rapport GPL pouvant être affiché sur l’écran ou envoyé au port numérique
- Étalons préprogrammés :
pH : 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (à 25°C)
Conductivité : 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (à 25°C) - Mises à jour gratuites des logiciels et micrologiciels téléchargeables sur le site www.consort.be
Spécification
USB/RS232 | |
1 % ± 1 chiffre | |
0,1 % ± 1 chiffre | |
Lumière arrière blanche | |
1 (mV, DO, temperature, air pressure) | |
2 à 5 points + blanc | |
0,07 à 13 cm-1 | |
12,000 | |
LCD, 240 x 64 pixels | |
±2000,0 mV | |
0 à 200 MΩ.cm | |
0,0 à 100,0 g/L | |
0.001 | |
ion, pH, mV, conductivité, résistivité, salinité, TDS, oxygène dissous, pression de l’air, température | |
2 BNC (measurement), 2 x 2 banana (for Pt1000 for temperature) | |
C3030 | |
Total Meter Kit | |
0.01 ng/L to 100 g/L | |
0,001 μS/cm | |
0.1 mV | |
0.01 mg/L | |
0,1°C | |
0°C à 40°C | |
0,1°C | |
26W x 18D x 9H cm | |
100/240 V |
0.5% f.s. of range | |
0.5% ± 1 digit | |
0.1 % ± 1 chiffre | |
GLP | |
1 à 3 | |
1 à 5 | |
Mesure + °C / date / heure | |
2 mesures, 2 températures | |
0 à 2000 mS/cm | |
-2,000 à 16,000 | |
0,0 à 70,0 | |
3 digits | |
-5,0°C à +105,0°C | |
Compete Meter Kit: C3030 Meter, pH/ATC electrode, conductivity/ATC electrode, buffers (pH 4 and 7), electrolyte (3 m KCl), conductivity standard (0.01 m KCl), DO electrode | |
English, Dutch, French, German | |
600 - 1300 hPa | |
0.00 - 60.00 mg/L | |
0 à 95 %, sans condensation | |
0.01 mg/L | |
1 Ω.cm | |
Ref temp: 15° C | |
−5.0° to +105.0° C (pH, conductivity), 0° to 50° C (DO) | |
20°/25° C (conductivity) | |
36 mois | |
1 kg | |
50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.