Learn More
Buffer concentrate pH 6.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
Unit Size:
Each
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Chemical Name or Material | Buffer concentrate |
pH | 6 |
Quantity | 1 Pc. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu