Learn More
BUCHI Large Capacity Evaporating Flasks
Standard glass flasks for use with various Rotavapor Evaporator models
Specifications
Material | Standard Glass |
---|---|
Type | Evaporating Flask |
For Use With (Equipment) | R-153 and R-220 rotary evaporator |
Description
- Inert industrial glass (borosilicate 3.3, ISO/DIN 3585)
- Tension relieved at 540°C
Specifications
Standard Glass | |
Evaporating Flask | |
R-153 and R-220 rotary evaporator |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit