Learn More
Bismuth titanium oxide, 99.9% (metals basis)
Product Code. p-7051626
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 12233-34-0 | Bi2O11Ti4 | 785.418 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12233-34-0
Molecular Formula Bi2O11Ti4
Molecular Weight (g/mol) 785.418
MDL Number MFCD01310393
InChI Key TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
PubChem CID 56846076
IUPAC Name oxo-oxobismuthanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismuthanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitanium
SMILES O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Specifica
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Formula Weight 785.42
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Bismuth titanium oxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato