Learn More
Bismuth(III) sulfide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15452287
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-07-9
Molecular Formula Bi2S3
Molecular Weight (g/mol) 514.14
MDL Number MFCD00014204
InChI Key YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spezifikation
Color Gray
Physical Form Lump
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.999% (Metals basis)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 514.15
Density 7.7
Chemical Name or Material Bismuth(III) sulfide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt