Learn More
Oxyde de béryllium, 99 % (base métallique) Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408075
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Beryllium oxide is widely used in industry due to its low density and high thermal and electrical conductivity. It is used in high-technology ceramics, electronic heat sinks, electrical insulators, high-power devices, high-density electrical circuits, microwaves, X-ray windows, nuclear reactor fuels and for various aerospace and military applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-56-9
Formule moléculaire BeO
Poids moléculaire (g/mol) 25.01
Numéro MDL MFCD00003457
Clé InChI LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
CID PubChem 14775
ChEBI CHEBI:62842
Nom IUPAC oxoberyllium
SMILES [Be]=O
Spécification
Point d’ébullition 4300°C
Nom chimique ou matériau Beryllium oxide
Point de fusion 2575°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids,alkali hydroxides
Poids de la formule 25.01
Densité 3.01
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis